missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FDPS Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30157895
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30157895 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30157895 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP298461CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FDPS Polyclonal antibody specifically detects FDPS in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FDPS
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, farnesyl diphosphate synthaseFPP synthetase, farnesyl pyrophosphate synthase, farnesyl pyrophosphate synthetase, dimethylallyltranstransferase, FPP synthase, FPPS, FPSgeranyltranstransferase, Geranyltranstransferase, KIAA1293
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse FDPS (Accession#: NP_608219.1; Met1-Lys353)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2224
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.