Learn More
RETSCH Zuteil-Kits
745.00 €
Spezifikation
Produkttyp Zufuhrkit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13204139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
72.020.0011
Push-fit Feed Chute 75 mm, Holder, Hopper 3.5L and Fixture
745.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13214139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
72.020.0012
Einfüllschacht zum Einschieben 75/40 mm, Halter, Trichter 3,5 l und Halterung
745.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13254129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
72.020.0010
Push-fit Feed Chute 40 mm, Holder, Hopper 2.8 L and Fixture
745.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13294129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
72.020.0009
Einfüllschacht zum Einschieben 15 mm, Halter, Trichter 2,8 l und Halterung
745.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Zufuhrkit