Learn More
Fehlings No.2 Indikatorlösung, Reagecon
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
Marke: Reagecon FS0102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
- Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Flasche aus HDPE GL45 | |
1 l | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- FEHLINGS SOLUTION No.2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide