Learn More
Felbamate carbonate dimer, TRC
Artikelnummer. 30353571
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353571 100 mg 100 Milligramm
30363180 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177020100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1796927-91-7
Summenformel C21H24N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 416.42
Synonym 3,3’-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate, Felbamate Dimer
IUPAC-Name bis(3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) carbonate
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24N2O7/c22-19(24)27-11-17(15-7-3-1-4-8-15)13-29-21(26)30-14-18(12-28-20(23)25)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2,(H2,22,24)(H2,23,25)
Formelmasse 416.1584