Learn More
Felodipine, Tocris Bioscience™
Ca2+ channel blocker (L-type)
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 296010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412144
  • 166.11 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
L-type Ca2+ channel blocker that is selective over N-, R-, P/Q- and T-type channels. Displays high vascular selectivity; lowers arterial blood pressure without altering cardiac contractility. Antihypertensive.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72509-76-3
384.253
felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
CHEBI:585948
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
C18H19Cl2NO4
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
3333
5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Spezifikation
10mg
72509-76-3
felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
384.253
CHEBI:585948
>98%
Felodipine
C18H19Cl2NO4
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
3333
384.25