Beschreibung
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF |
| Einlass | Luer-Buchse |
| Material (Dichtung) | Polypropylen |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.