Learn More
FEN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | FEN1 |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883574
|
Proteintech
14768-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873574
|
Proteintech
14768-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FEN-1 (Flap Endonuclease and Five prime Exonuclease) is a 42 a protein that functions as an endonuclease that cleaves branched DNA structures containing single-stranded 5′ flaps or as an exonuclease on DNA nicks and gaps. FEN-1 endonuclease and exonuclease activities are stimulated by an association with proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in the nucleus. FEN-1 is believed to have important roles in DNA replication and repair and is required in cell-free DNA replication systems.Spezifikation
FEN1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P39748, P39749, Q5XIP6 | |
14156, 2237, 84490 | |
FEN1 Fusion Protein Ag6552 | |
Primary | |
-20°C | |
FEN1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNase IV, FEN 1, FEN1, Flap endonuclease 1, flap structure endonuclease 1, hFEN 1, Maturation factor 1, MF1, RAD2 | |
Fen1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |