missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenazaquin, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16604534 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16604534 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16604534 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R1726100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.

  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenazaquin
CAS 120928-09-8
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1.16 g/cm3
Beilstein 8331263
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 80.5°C
Siedepunkt 307°C (Decomposition)
Synonym 4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether
Molekulargewicht (g/mol) 306.40 g/mol
Menge 100 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.