missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenazaquin, TRC

Artikelnummer. 30406965
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406965 10 g 10 Gramm
30399136 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30406965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF24574010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenazaquin
CAS 120928-09-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H22 N2 O
Menge 10 g
Synonym 4-[2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethoxy]quinazoline, EL 436, Fenaza, Fenazachin, Fenazaquin, GWN 1708, Magister, Magus, Phenazaquin, Pride Ultra, XDE 436
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2O/c1-20(2,3)16-10-8-15(9-11-16)12-13-23-19-17-6-4-5-7-18(17)21-14-22-19/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCOc2ncnc3ccccc23)cc1
IUPAC-Name 4-[2-(4-tert-butylphenyl)ethoxy]Chinazolin
Molekulargewicht (g/mol) 306.4
Formelmasse 306.1732
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.