Learn More
Fenbendazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenbendazole |
| CAS | 43210-67-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 H13 N3 O2 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Fenbendazole, Methyl [5-(phenylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, 2-(Methoxycarbonylamino)-5-(phenylthio)benzimidazole, Axilur, Febendazole, Fenbendazol, Fenbendazole, Fenbion, HOE 881, Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate, Methyl [5-(phenylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Panacur, Safe-Guard, Vigisol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC-Name | Methyl-N-(5-Phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 299.35 |
| Mehr anzeigen |