missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Fenchone, TRC

Artikelnummer. 30397450
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397450 5 g
30403189 25 g
30407935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30397450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2474205G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4695-62-9
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
IUPAC-Name (1R,4S)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Fenchone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formelmasse 152.1201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.