missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenclofenac, Mikromol™

Artikelnummer. 30051833
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051833 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051833 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3075.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Fenclofenac
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenclofenac
CAS 34645-84-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenclofenac
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H10 Cl2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-Name 2-[2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 297.13
Menge 100 mg
Formelmasse 296.0007 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.