Learn More
Fenclozinsäure, TRC
Artikelnummer. 30394873
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394873 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2475301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenclozic Acid
CAS 17969-20-9
Summenformel C11H8ClNO2S
Menge 1 g
Synonym 2-(p-Chlorophenyl)-4-thiazoleacetic Acid, 2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, 2-(p-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, Acidum Fenclozicum, ICI 54450, Mialex, Myalex, 2-(2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-yl)acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H8ClNO2S/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-13-9(6-16-11)5-10(14)15/h1-4,6H,5H2,(H,14,15)
SMILES O[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4
IUPAC-Name 2-[2-(4-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-4-yl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 253.7
Formelmasse 252.9964
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.