missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fenoprofen-Calcium-Dihydrat, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Fenoprofen calcium dihydrate |
| CAS | 71720-56-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fenoprofen calcium dihydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C15 H13 O3 . Ca . 2 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Fenoprofen Calcium Dihydrate, Fenoprofen calcium salt dihydrate, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, hydrate (2:1:2), Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, dihydrate (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | O.O.[Ca+2].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1.CC(C(=O)[O-])c3cccc(Oc4ccccc4)c3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?