Learn More
Fenoprofen-Isopropylester, Mikromol™
Beschreibung
Fenoprofen-Isopropylester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| CAS | 120824-55-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H20 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Fenoprofen Isopropyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-13(2)20-18(19)14(3)15-8-7-11-17(12-15)21-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-Name | Propan-2-yl-2-(3-phenoxyphenyl)propanoat |
| Mehr anzeigen |