Learn More
Fenoxaprop-P-ethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315142
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315142 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315142 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13510500AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
CAS 71283-80-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H16 Cl N O5
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-2-[4-[(6-Chlor-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 361.78
Menge 1 mL
Formelmasse 361.0717 g/mol