Learn More
Fensulfothion Oxon, TRC
Artikelnummer. 30008375
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008375 500 mg 500 Milligramm
30009892 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF265500500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6552-21-2
Summenformel C11 H17 O5 P S
Molekulargewicht (g/mol) 292.29
Synonym Phosphoric acid, diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfinyl)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, diethyl phosphate (8CI), Dasanit O, Dasanit O analog, Diethyl 4-methylsulfinylphenyl phosphate, Fensulfothion oxon, NSC 133045
IUPAC-Name diethyl (4-methylsulfinylphenyl) phosphate
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fensulfothion-oxon
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 292.0534
Reinheit (%) >95%