Learn More
Fenticonazol Ep Verunreinigung E, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenticonazole Impurity E |
| CAS | 1313397-06-6 |
| Summenformel | C37 H31 Cl2 N2 O S2 . N O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 3-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-1-[[4-(phenylthio)phenyl]methyl]-1H-imidazolium Nitrate (1:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H31Cl2N2OS2.NO3/c38-30-15-20-35(36(39)23-30)37(42-26-29-13-18-34(19-14-29)44-32-9-5-2-6-10-32)25-41-22-21-40(27-41)24-28-11-16-33(17-12-28)43-31-7-3-1-4-8-31;2-1(3)4/h1-23,27,37H,24-26H2;/q+1;-1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2cc[n+](Cc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c2)OCc5ccc(Sc6ccccc6)cc5)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(4-phenylsulfanylphenyl)methoxy]ethyl]-3-[(4-phenylsulfanylphenyl)methyl]imidazol-3-ium;nitrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 716.7 |
| Formelmasse | 715.1133 |