Learn More
Saint Gobain Life Sciences FEP-Schläuche
Beschreibung
- Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
- Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
- Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
- Pharmazie und Kosmetik
- Verarbeitung
- Medizinische Geräte
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Sterile Füllleitungen
- Injektionswassertransfer
- Chemie- und Blutanalysatoren
- Flüssigkeitschromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, NSF 51, 3-A, NSF 51, 3-A |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,60 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,13 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,20 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Mehr anzeigen |