Learn More
Saint-Gobain FEP-Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform (Lebensmittel), USP-Klasse VI, hergestellt gemäß GLP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -270 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |