Learn More
FER Recombinant Human Protein
FER, rekombinantes, humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3806
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
FER ist ein Mitglied der FPS⁄FES-Familie von Nicht-Rezeptor-Tyrosin-Kinasen. Es reguliert die Zell-Zell-Adhäsion und vermittelt über Wachstumsfaktor-Rezeptoren die Signalweiterleitung von der Zelloberfläche zum Cytoskelett.Spezifikation
NP_005237 | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton® X-100, 2 mM DTT and 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
FER | |
Baculovirus | |
Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
60.3 kDa | |
FER Kinase Family | |
GST Tag |
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic | |
Tyrosine Kinases | |
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
fer (fps⁄fes related) tyrosine kinase | |
Kinases & Inhibitors | |
Cytoplasmic Tyrosine Kinases | |
Human | |
2241 | |
FER, TYK3 | |
aa 541-822 |