Learn More
Human FER, His Tag Recombinant Protein
FER Recombinant Human Protein
632.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005237 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 60.3 kDa |
Gen-Alias | FER, TYK3 |
Kinase-Familie | FER Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593537
|
Invitrogen
PV3806 |
10μg |
632.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FER is a member of the FPS⁄FES family of non-receptor tyrosine kinases. It regulates cell-cell adhesion and mediates signaling from the cell surface to the cytoskeleton via growth factor receptors.Spezifikation
NP_005237 | |
60.3 kDa | |
FER Kinase Family | |
Recombinant | |
Dry Ice |
Kinase Assay | |
FER, TYK3 | |
Human | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |