missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FERb 033, Tocris Bioscience™

Potent and selective ERβ agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 352310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413134

  • 237.61 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective ERβ receptor agonist (K i = 7.1 nM, EC 50 = 4.8 nM). Displays 62-fold selectivity over ERα.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1111084-78-6
281.667
ferb 033, 2-chloro-3'-fluoro-3,4'-dihydroxy-1,1-biphenyl-4-carboxaldehyde oxime
(6E)-2-chloro-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
C13H9ClFNO3
IEBJACOMZQEPOY-SOFGYWHQSA-N
56972236
C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C(=CNO)C=C2)Cl)F)O

Spezifikation

FERb 033
1111084-78-6
ferb 033, 2-chloro-3'-fluoro-3,4'-dihydroxy-1,1-biphenyl-4-carboxaldehyde oxime
C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C(=CNO)C=C2)Cl)F)O
281.667
281.67
10mg
C13H9ClFNO3
IEBJACOMZQEPOY-SOFGYWHQSA-N
(6E)-2-chloro-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
56972236
>98%
Videos