Learn More
Thermo Scientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit
Führen Sie mit dem chromogenen Thermo Scientific™ Detektionskit für Biotin einen chromogenen Nachweis von biotinylierten Nukleinsäure-Sonden durch.
150.00 € - 344.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Chromogen |
---|---|
Format | Kit |
Labeling Target | DNA/RNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Southern, Northern, Dot/Slot-Blots, Plaque- oder Kolonie-Screening |
Produkttyp | Nachweiskit für biotinylierte Nukleinsäure |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10755651
|
Thermo Scientific™
K0661 |
10 Reaktionen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10899710
|
Thermo Scientific™
K0662 |
30 Reaktionen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Das Biotin Chromogenic Detection Kit ist ein komfortables Mittel für den chromogenen Nachweis von biotinilierten Nukleinsäure-Sonden. Das Kit bietet reproduzierbar eine hohe Empfindlichkeit mit schwachem Hintergrund in Anwendungen wie zum Beispiel Southern Blotting, Northern Blotting, Dot- und Slot-Blotting sowie Screening von viralen Plaques und Bakterienkolonien. Die Biotinilisierung von DNA/RNA-Sonden wird häufig als sichere und komfortable Alternative zur radioaktiven Markierung verwendet. Biotin kann mithilfe verschiedener enzymatischer oder nichtenzymatischer Methoden und Mittel in Nukleinsäuren integriert werden, darunter das Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit.
Besondere Eigenschaften
Biotinilierte Sonden werden mit an alkalische Phosphatase (AP) gekoppeltem Streptadivin nachgewiesen. Streptavidin-AP-Konjugate binden sich spezifisch und irreversibel an die Biotin-markierten Sonden. Die Sonden werden anschließend unter Verwendung eines chromogenen Substrats für alkalisches Phosphatase-BCIP/NBT visualisiert, wodurch ein blau-violettes Präzipitat erzeugt wird. Für die Visualisierung kein Röntgenfilm oder andere spezielle Ausrüstung erforderlich.
Besondere Eigenschaften
- Hohe Nachweisempfindlichkeit – 0,03 pg homologe DNA in Dot-Blot-Hybridisierung mit Biotin-markierter Sonde
- Niedriger Hintergrund durch optimierte Wasch- und Blockierverfahren
- Nicht radioaktiver Nachweis – Für die Visualisierung kein Röntgenfilm oder andere spezielle Ausrüstung erforderlich
- Schnell und bequem – Gebrauchsfertige Komponenten
Spezifikation
Chromogen | |
DNA/RNA | |
Nachweiskit für biotinylierte Nukleinsäure |
Kit | |
Southern, Northern, Dot/Slot-Blots, Plaque- oder Kolonie-Screening |