Beschreibung
Das Biotin-basierte DecaLabel DNA-Markierungs-Kit ist ein neuartiges System zur effizienten Synthese Biotin-markierter DNA-Sonden, basierend auf einer Verbesserung der ursprünglich von Feinberg und Vogelstein entwickelten Random-Primed-Markierungsmethode. Im Gegensatz zur herkömmlichen Random-Primed-Methode werden bei dieser verbesserten Methode Zufalls-Dekamere anstelle von Hexameren verwendet, um eine effizientere Anlagerung an die DNA bei 37 C zu gewährleisten. Klenow-Fragment, exo- ist ebenfalls im Kit enthalten; dieses gentechnisch veränderte Enzym hat keine nachweisbare Exonuklease-Aktivität. Da das Enzym bei dieser Methode die markierte Sonde während der Reaktion nicht degradiert, lässt sich auch bei geringen Template-Mengen ein hochwertiges Markierungsergebnis erzielen. Sie können DNA-Fragmente beliebiger Länge einheitlich markieren.
Biotin-markierte DNA wird mit dem chromogenen Biotin-Detektionskit oder mit herkömmlichen Biotin-Avidin- oder Biotin-Streptavidin-Nachweissystemen nachgewiesen.
- Nicht radioaktive Markierung von DNA
- Effizientes Priming von Markierungsreaktionen mit Zufalls-Dekameren
- Hohe Ausbeute mit dem Klenow-Fragment, exo-: Kein Abbau einer markierten Sonde während der Reaktion
Empfohlen für:
Generierung von Biotin-markierten DNA-Proben für eine Vielzahl von nicht radioaktiven Hybridisierungs-Experimenten, einschließlich Southern- und Northern-Blots, Kolonie-/Plaque-Hybridisierungen, Dot/Slot-Blots und In-situ-Hybridisierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Biotin-basiert, Biotin-based |
| Format | Kit |
| Endprodukttyp | DNA |
| Labeling Target | Genomische DNA, PCR-Produkte, DNA (Allgemein), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) |
| Mit Marker oder Farbstoff | Ja |
| Markierungsmethode | Direkte Markierung |
| Anzahl Reaktionen | 10, 10, 10 |
| Produktlinie | DecaLabel |
| Produkttyp | DNA-Markierungskit |
| Menge | 10 Reaktionen |