Learn More
Thermo Scientific™ Eam1105I (AhdI) (10 U/μL)
Schneiden Sie an GACNNN^NNGTC-Stellen mit dem Restriktionsenzym Eam1105I (AhdI), das am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer schneidet (Isoschizomere: AhdI, AspEI, BmeRI, DriI, EclHKI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0241
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10394900
  • 110.00 € / 1000 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Eam1105I (AhdI), 0,7 % Agarose, 9 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Eam1105I (AhdI)
Ja
Ja
Herkömmliches Klonen
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Spezial-Puffer (10x Puffer Eam1105I (AhdI))
37°C
Restriktionsenzym
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation