Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BseMI
Schneiden Sie an GCAATG(2/0)^-Stellen mit Thermo Scientific™ FastDigest™ BsrDI (BseMI), das am zuverlässigsten unter Verwendung des universellen FastDigest Puffers arbeitet (Isoschizomere: Bse3DI).
Marke: Thermo Scientific™ FD1264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit BsrDI (BseMI), 0,7% Agarose, 44 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Spezifikation
• FastDigest BseMI (20 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
|
BseMI | |
Ja | |
Ja | |
Restriktionsenzym | |
FastDigest | |
80°C |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer | |
55°C | |
20 μL (20 Reactions) | |
Narbenloses Klonen | |
3' protruding ends |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.