Learn More
Thermo Scientific™ FspAI (5 U/μL)
Das Restriktionsenzym FspAI erkennt RTGC^GCAY-Stellen und schneidet am besten bei 37° C im O-Puffer.
Marke: Thermo Scientific™ ER1662
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit FspAI, 0,5 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Über 80 % der verdauten DNA-Fragmente können ligiert und über 90 % dann erneut bei einer 5ft.-Termini-Konzentration von 0,2 μM nach einem 50-fachen Verdau (3 Units/μg DNA x 17 h) mit FspAI geschnitten werden.
5'...R T G C▵G C A Y...3'
3'...Y A C G▵C G T R...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Buffer O 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- FspAI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Wirkungen:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: vollständige Überlappung — blockiert
- EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (>5 %), ein pH-Wert von >8,0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
Spezifikation
5 U/µl | |
FspAI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer O | |
37°C | |
500 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.