Learn More
Thermo Scientific™ FspAI (5 U/μL)
Das Restriktionsenzym FspAI erkennt RTGC^GCAY-Stellen und schneidet am besten bei 37° C im O-Puffer.
75.00 € - 309.00 €
Specifications
Konzentration | 5 U/µl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive |
Enzym | FspAI |
Kompatibler Puffer | 10x Puffer O |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10304430
|
Thermo Scientific™
ER1661 |
100 E |
75.00 €
100 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10620461
|
Thermo Scientific™
ER1662 |
500 E |
309.00 €
500 Einheiten |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Lambda-DNA verdaut mit FspAI, 0,5 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Specifications
5 U/µl | |
FspAI | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer O | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.