Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler™ DNA-Leiter-Mix
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
110.00 € - 432.00 €
Spezifikation
Menge 5x50 μg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Inhalt des Kits Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Inhalt des Kits Preis Menge & Verfügbarkeit  
11873963 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SM0331
6x DNA Loading Dye, 2 x 1 ml 110.00 €
5 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 53 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11883963 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SM0332
6x DNA Loading Dye, 10 x 1 ml 432.00 €
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 10 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden
  • Kräftige Referenzbanden
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
5x50 μg
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der U.S.-Patentnummern 5,834,201, 6,680,378 und/oder 7,132,520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie vom Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.