Learn More
Thermo Scientific™ NmuCI (Tsp45I) (10 U/μL)
Schneiden Sie an ^GTSAC-Stellen mit dem Restriktionsenzym NmuCI (Tsp45I), das am besten bei 37°C im R-Puffer schneidet (Isoschizomere: Tsp45I).
Marke: Thermo Scientific™ ER1511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit NmuCI (Tsp45I), 1,4 % Agarose, 81 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
NmuCI (Tsp45I) | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer R | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.