Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 10000 bp DNA Fragment
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen ein kundenspezifischer DNA-Größenstandard erforderlich ist, mit NoLimits, einer Sammlung von 36 chromatographisch aufgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp.
Marke: Thermo Scientific™ SM1751
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00650kg
Beschreibung
NoLimits ist eine Sammlung von 36 hochgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen individuelle Standards durch PCR hergestellt werden, werden Thermo Scientific NoLimits DNA-Fragmente mit speziell entwickelten Plasmiden hergestellt, die durch patentierte Technologie gereinigt werden.
Plasmid-DNA wird durch Thermo Scientific Restriktionsenzyme verdaut, und die einzelnen DNA-Fragmente werden durch Chromatographie aus dem verdauten Gemisch aufgereinigt. Daher bieten wir außergewöhnlich reine DNA-Fragmente an, die frei von verkürzten oder degradierten Molekülen sind. Unsere einzelnen DNA-Fragmente sind die beste Wahl für Anwendungen von der Elektrophorese (Gel- und Kapillar-) bis hin zur HPLC und weiteren Anwendungen.
Überblick
- Chromatographisch gereinigte einzelne DNA-Fragmente
- Breiter Bereich: 10 bis 20.000 bp
- Scharfe Peaks während der Kapillarelektrophorese, scharfe Banden während der Gelelektrophorese
- Präzise DNA-Konzentration
Spezifikation
Agarose | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
NoLimits |
DNA-Fragment | |
10 bp bis 20000 bp | |
Nachhaltige Verpackung |
Bei der Herstellung dieses Produkts werden Verfahren gemäß US-Patent Nr. 7.811.807 und entsprechenden Patentanträgen in anderen Regionen angewendet.