Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 1500 bp DNA Fragment
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen ein kundenspezifischer DNA-Größenstandard erforderlich ist, mit NoLimits, einer Sammlung von 36 chromatographisch aufgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1691
54.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00650kg
Artikelnummer. 10151270
  • 81.50 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NoLimits ist eine Sammlung von 36 hochgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen individuelle Standards durch PCR hergestellt werden, werden Thermo Scientific NoLimits DNA-Fragmente mit speziell entwickelten Plasmiden hergestellt, die durch patentierte Technologie gereinigt werden.
Plasmid-DNA wird durch Thermo Scientific Restriktionsenzyme verdaut, und die einzelnen DNA-Fragmente werden durch Chromatographie aus dem verdauten Gemisch aufgereinigt. Daher bieten wir außergewöhnlich reine DNA-Fragmente an, die frei von verkürzten oder degradierten Molekülen sind. Unsere einzelnen DNA-Fragmente sind die beste Wahl für Anwendungen von der Elektrophorese (Gel- und Kapillar-) bis hin zur HPLC und weiteren Anwendungen.
Überblick
  • Chromatographisch gereinigte einzelne DNA-Fragmente
  • Breiter Bereich: 10 bis 20.000 bp
  • Scharfe Peaks während der Kapillarelektrophorese, scharfe Banden während der Gelelektrophorese
  • Präzise DNA-Konzentration 
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Nein
Agarose-Gele
NoLimits
DNA-Fragment
10 bp bis 20000 bp
Nachhaltige Verpackung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Bei der Herstellung dieses Produkts werden Verfahren gemäß US-Patent Nr. 7.811.807 und entsprechenden Patentanträgen in anderen Regionen angewendet.