Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Mit diesem konventionellen Marker, der aus 11 scharfen Banden besteht, kann eine Größenbestimmung und Quantifizierung kleiner doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose- und nicht denaturierenden Polyacrylamidgelen durchgeführt werden.
94.75 € - 386.00 €
Spezifikation
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA/BSURI (HAEIII) Marker
Sofort einsatzbereit Nein
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10570091
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SM0251
50μ g
94.75 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11893953
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SM0252
5 x 50 μg
386.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
phiX174 DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker können radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Alternativ kann er im Zuge der Auffüllreaktion mit Klenow-Fragment oder Klenow-Fragment exo- radioaktiv oder nicht radioaktiv markiert werden.
Überblick
  • Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner DNA-Fragmente
  • Klar abgegrenzte Banden: 
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Nein
Nachhaltige Verpackung
DNA/BSURI (HAEIII) Marker
Agarose-Gele
phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker