Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner linearer Doppelstrang-DNA-Fragmente in Agarose- und nicht denaturierenden Polyacrylamid-Gelen durch.
68.25 € - 270.00 €
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Produkttyp | DNA/MSPI (HPAII) Marker |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10374680
|
Thermo Scientific™
SM0221 |
50μ g |
68.25 €
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11853953
|
Thermo Scientific™
SM0222 |
5 x 50 μg |
270.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der pUC19-DNA/MspI (HpaII)-Marker wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner linearer Doppelstrang-DNA-Fragmente in Agarose- und nicht denaturierenden Polyacrylamidgelen empfohlen. pUC19-DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
pUC19-DNA/Mspl (HpaII)-Marker, gebrauchsfertig, wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt und anschließend direkt auf Agarose- und Polyacrylamidgele aufgetragen.
Überblick
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
DNA/MSPI (HPAII) Marker | |
Agarose-Gele | |
pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker |
Agarose | |
Nein | |
Nachhaltige Verpackung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.