Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker, ready-to-use
Zur Größenbestimmung und ungefähren Quantifizierung kleiner doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose- und nicht-denaturierenden Polyacrylamid-Gelen. Vorgemischt mit Auftragsfarbstoff zum direkten Auftragen auf Gel.
Marke: Thermo Scientific™ SM0253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
0,5 µg/Spur, Gel mit 8 cm Länge, 1 x TBE, 5 V/cm, 1,5 h. Sichtbare Banden: 1353, 1078, 872, 603, 310 281, 271, 234, 194, 118 und 118 bp.
phiX174 DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker gebrauchsfertig, ist mit 6x DNA-Ladefarbstoff zur direkten Beladung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen vorgemischt.
Überblick
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden
- Vorgemischt mit 6x DNA-Ladefarbstoff für eine direkte Beladung und für die Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
DNA/BSURI (HAEIII) Marker | |
Agarose-Gele |
Agarose | |
Ja | |
Nachhaltige Verpackung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.