Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker, ready-to-use
Zur Größenbestimmung und Quantifizierung kleiner DNA-Fragmente in Agarose- und nicht-denaturierenden Polyacrylamid-Gelen. Vorgemischt mit Auftragsfarbstoff zum direkten Auftragen auf Gel.
Marke: Thermo Scientific™ SM0223
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
0,5 µg/Spur, Gel mit 8 cm Länge, 1 x TBE, 5 V/cm, 1,5 h. Sichtbare Banden: 501, 489, 404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67, 34 und 34 bp.
pUC19 DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen stumpfe oder klebrige Enden auf, je nach dem Restriktionsenzym, das für die Herstellung der Marker verwendet wird. pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker, gebrauchsfertig, ist mit 6x DNA Ladefarbstoff für die direkte Beladung von Agarose- und Polyacrylamid-Gel vorgemischt.
Überblick
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden
- Vorgemischt mit 6x DNA-Ladefarbstoff für eine direkte Beladung und für die Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
DNA/MSPI (HPAII) Marker | |
Agarose-Gele |
Agarose | |
Ja | |
Nachhaltige Verpackung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.