missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TscAI (TspRI) (10 U/μL)

Schneiden Sie an CASTG(2/-7)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym TscAI (TspRI), das am besten bei 65°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: TspRI).

Marke:  Thermo Scientific™ ER2101

64.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg

Artikelnummer. 10705641

  • 96.00 € / 1000 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Lambda-DNA verdaut mit TscAI (TspRI), 1,4 % Agarose, 119 Spaltstellen

Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.

Besondere Eigenschaften

  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation

Spezifikation

10 U/μl
TscAI (TspRI)
Nein
Nein
Herkömmliches Klonen
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
65°C
Restriktionsenzym
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.