Learn More
Eisen Ammoniumsulfat R6 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Catalog Number 12970414
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Konzentration 10 μg/ml
CAS 74738-17-3
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität EU Ph Ref: 1037705
Summenformel C11H6Cl2N2
InChI-Schlüssel FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
IUPAC-Name 4-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-Pyrrol-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
ChEBI CHEBI:34759
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eisenammoniumsulfatlösung R 6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric ammonium sulphate solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1037705 (RP 079)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.