Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferrous Stearate |
| CAS | 2980-59-8 |
| Summenformel | C36H70FeO4 |
| Menge | 100 g |
| InChI-Schlüssel | FRVCGRDGKAINSV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Fe++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC-Name | λ²-Eisen(2+)-Dioctadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 622.80 |