Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Brasilien
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
86.50 €
Spezifikation
Weitere Assays Grundlagen-Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Zertifizierung/Konformität EU-Zulassung
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C).
Herkunftsland EU-zugelassen (Südamerika)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11563397
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10270098
100 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Serum-Kategorie: Standard
Herkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
Spezifikation
Spezifikation
Grundlagen-Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C).
Flüssig
Fötales Kälberserum
Rind/Bovine
Flüssig
EU-Zulassung
EU-zugelassen (Südamerika)
Flaschen
Standard (sterilfiltriert)
Viren und Mykoplasmen
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays