Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Brasilien
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
Marke: Gibco™ 10270106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52560kg
Beschreibung
Serum-Kategorie: StandardHerkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
Spezifikation
EU-Zulassung | |
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays | |
Flaschen | |
EU-zugelassen (Südamerika) | |
500 ml | |
Standard (sterilfiltriert) | |
500 ml | |
Fötales Kälberserum | |
Fötales Kälberserum |
Fötales Kälberserum, EU Zugelassen (Herkunft: Südamerika), 500 ml, Flüssigkeit, Lagertemperatur: -5 bis -30 °C, fötal, Rind/bovine Spezies, standardmäßige Serumbehandlung (sterilfiltriert), Trockeneis, auf Viren und Mykoplasmen untersucht | |
Flüssig | |
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays | |
EU-zugelassen (Südamerika) | |
–5 bis –30 °C | |
Rind/Bovine | |
Tiefkühllagerung (-5 bis -30 °C) | |
Viren und Mykoplasmen |