missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fexaramine, Tocris Bioscience™

Potent, selective farnesoid X receptor (FXR) agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 256350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411484

  • 1061.07 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent, selective farnesoid X receptor agonist (EC 50 = 25 nM). Displays no activity at hRXRα, hPPARα, hPPARγ, hPPARδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ and hVDR receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

574013-66-4
496.651
fexaramine, fex, d01myo, fexaramine hplc, e-3-3-cyclohexanecarbonyl-4-dimethylamino-biphenyl-4-ylmethyl-amino-phenyl-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-3-n-4'-dimethylamino-1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclohexanecarboxamido phenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-3-cyclohexylcarbonyl 4'-dimethylamino 1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-, methyl ester, 2-propenoic acid,3-3-cyclohexylcarbonyl 4'-dimethylamino 1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-,methyl ester, 3-4'-dimethylamino-4-biphenylylmethyl cyclohexylcarbonyl amino cinnamic acid methyl ester, 3-3-cyclohexylcarbonyl-4'-dimethylamino-1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-2-propenoic acid methyl ester
CHEBI:80003
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CN(C3=CC=CC(=C3)C=CC(=O)OC)C(=O)C4CCCCC4
C32H36N2O3
VLQTUNDJHLEFEQ-KGENOOAVSA-N
5326713
methyl (E)-3-[3-[cyclohexanecarbonyl-[[4-[4-(dimethylamino)phenyl]phenyl]methyl]amino]phenyl]prop-2-enoate

Spezifikation

Fexaramine
574013-66-4
fexaramine, fex, d01myo, fexaramine hplc, e-3-3-cyclohexanecarbonyl-4-dimethylamino-biphenyl-4-ylmethyl-amino-phenyl-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-3-n-4'-dimethylamino-1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclohexanecarboxamido phenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-3-cyclohexylcarbonyl 4'-dimethylamino 1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-, methyl ester, 2-propenoic acid,3-3-cyclohexylcarbonyl 4'-dimethylamino 1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-,methyl ester, 3-4'-dimethylamino-4-biphenylylmethyl cyclohexylcarbonyl amino cinnamic acid methyl ester, 3-3-cyclohexylcarbonyl-4'-dimethylamino-1,1'-biphenyl-4-yl methyl amino phenyl-2-propenoic acid methyl ester
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CN(C3=CC=CC(=C3)C=CC(=O)OC)C(=O)C4CCCCC4
496.651
CHEBI:80003
>97%
50mg
C32H36N2O3
VLQTUNDJHLEFEQ-KGENOOAVSA-N
methyl (E)-3-[3-[cyclohexanecarbonyl-[[4-[4-(dimethylamino)phenyl]phenyl]methyl]amino]phenyl]prop-2-enoate
5326713
496.64
Videos