missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fexofenadin EP Verunreinigung C, Mikromol™
Beschreibung
Fexofenadin EP Verunreinigung C
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol |
| CAS | 185066-37-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C31 H39 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. C (EP), Fexofenadine Imp. C (EP), Fexofenadine USP Related Compound C, Fexofenadine USP RC C, (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, 1-Piperidinebutanol, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-piperidinebutanol, Fexofenadine Related Compound C, Fexofenadine Hydrochloride Impurity C, Fexofenadine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H39NO2/c1-24(2)25-15-17-26(18-16-25)30(33)14-9-21-32-22-19-29(20-23-32)31(34,27-10-5-3-6-11-27)28-12-7-4-8-13-28/h3-8,10-13,15-18,24,29-30,33-34H,9,14,19-23H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 4-[4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]-1-(4-Propan-2-ylphenyl)butan-1-ol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?