missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fexofenadin EP Verunreinigung C, Mikromol™

Artikelnummer. 30460093
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460093 4 x 25 mg -
30049063 100 mg 100 Milligramm
30050286 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460093 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0507.0300254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Fexofenadin EP Verunreinigung C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol
CAS 185066-37-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C31 H39 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. C (EP), Fexofenadine Imp. C (EP), Fexofenadine USP Related Compound C, Fexofenadine USP RC C, (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, 1-Piperidinebutanol, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-piperidinebutanol, Fexofenadine Related Compound C, Fexofenadine Hydrochloride Impurity C, Fexofenadine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C31H39NO2/c1-24(2)25-15-17-26(18-16-25)30(33)14-9-21-32-22-19-29(20-23-32)31(34,27-10-5-3-6-11-27)28-12-7-4-8-13-28/h3-8,10-13,15-18,24,29-30,33-34H,9,14,19-23H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 4-[4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]-1-(4-Propan-2-ylphenyl)butan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 457.65
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 457.2981 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.