Learn More
Coverguard™ FFP1 NR D Gesichtsmaske
Artikelnummer. 12003186
Change view
Click to view available options
Modell:
Flach faltbare Halbmaske
Art des Objektivrevolvers:
Einstellbare Nasenklemme
Mit Ausatemventil:
Nein
Packungsgröße:
240 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Art des Objektivrevolvers Mit Ausatemventil unitSize
12003186 Flach faltbare Halbmaske Einstellbare Nasenklemme Nein 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12003186 Lieferant Coverguard™ Lieferanten-Nr. 23100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Coverguard™ FFP1-Masken sind zur einmaligen Verwendung und schützen vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen bei Anwendungen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Leichtindustrien, Wartung, Infrastruktur und Gebäude, Heimwerken, sowie allgemeine Verwendung im Labor oder im Feld.
  • PSA-Kat. III FFP1 NR D
  • Einwegartikel
  • Elektrostatische Filtermedien
  • Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
  • Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
  • Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE PSA-Kategorie III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
Beschreibung Faltbare FFP1 Einweg-Halbmaske, versiegelte äußere Kontur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Vliesstoff aus Polypropylen
Mit Ausatemventil Nein
Filtereffizienz FFP1
Latexfrei Ja
Material Kopfband Aus synthetischem Gummi (latexfrei)
Art des Objektivrevolvers Einstellbare Nasenklemme
Beständig gegen Ungiftige Aerosole und ungiftige Stäube
Sterilität Unsteril
Modell Flach faltbare Halbmaske