Learn More
Sperian™ Honeywell™ FFP1 OV Atemschutzhalbmaske
Click to view available options
Modell:
FFP1D OV
Beschreibung
- Wärmegeformte Schalen – damit die Form auch in feuchten und Umgebungen mit hoher Belastung erhalten bleibt
- Entwickelt für eine Belastung durch organische Dämpfe und mit hervorragenden Geruchsentfernungsfunktionen
- Ultra-weiche hypoallergene Willtech™ Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften und Dichtfolie
- Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der Festlegung ihres Schutzniveaus zu sparen
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Zwei elastische Bänder, äußerst flexibel und widerstandsfähig, sind außerhalb des Filterbereichs angebracht, um Leckagen zu vermeiden
- Ohne Latex, Silikon und PVC
Spezifikation
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Textilbranche, Schlachthöfe, Metallurgie, Bauwesen, Eisen- und Stahlindustrie, Krankenhäuser |
Latexfrei | Ja |
Material (Gesichtsschutz) | PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie |
Modell | FFP1D OV |
Material des Objektivrevolvers | Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht |
Menge | 20/Packung |
Mit Gleitringdichtung | Ja |
Gewicht (metrisch) | 13 g |