Learn More
Sperian™ Honeywell™ FFP2 NRD Einweg-Atemschutzmasken
Beschreibung
- Starre Schale, sodass die Form auch in feuchten und schweren Umgebungen erhalten bleibt
- Hypoallergene Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Zwei elastische Riemen, ultra-flexibel und widerstandsfähig, außerhalb des Filterbereichs geheftet
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Textilindustrie, Bergbau, Bauwesen, Eisen- und Stahlindustrie, Karosseriebau, Holzarbeiten. |
| Enthält | Mit Ventil und Vollflächendichtung |
| Latexfrei | Ja |
| Material (Gesichtsschutz) | PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie |
| Modell | FFP2D |
| Material des Objektivrevolvers | Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht |
| Menge | 5/Packung |
| Mehr anzeigen |