Learn More
Honeywell™ Spezielle Einweg-Atemschutzmasken der Serie 5000, FFP1-FFP2
Beschreibung
- Produkttyp: Spezielle Atemschutzmaske
- Einweg-Produkt: Ja
- Beschreibung: Halbmaske
- Form: Formteil
- Latexfrei: Ja
- Silikonfrei: Ja
- PVC-frei: Ja
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EG-Kategorie: 3, EN 149:2001+A1:2009 |
| Farbe | Blauer Streifen |
| Design Type | Becher/geformt |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Atemschutzmaske zur Entlastung gegen störende organische Dämpfe |
| Größe | XL |
| Mit Ausatemventil | Nein |
| Filtereffizienz | FFP2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Textilindustrie, Bergbau, Schlachtbetriebe, Bauwesen, Eisen- und Stahlindustrie, Karosseriebau, Holzarbeiten |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |