Learn More
Chemsplash FFP3-Schutzmaske mit Ventil
Artikelnummer. 30058326
Change view
Click to view available options
Aerosoltyp:
R – Etwas ölbeständig
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aerosoltyp unitSize
30058326 R – Etwas ölbeständig 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058326 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 3492
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Staubmaske mit Ventil ist zur einfacheren Handhabung rot farbcodiert. Das Stoffmaterial der Maske weist eine hohe Filterleistung auf.
Chemsplash 3492 Staubmaske mit Ventil
  • Hohe Filtrationskapazität
  • Rotes Ausatemventil
  • Ausatemventil reduziert Heißluftstau
  • Vollständige Innendichtung mit hervorragender Passform
  • Kunststoffgeschweißte, gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen
  • Schützt vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln
  • Keine Sehbeeinträchtigung und problemlose Sprachausgabe
  • Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash 3492 ist eine Atemschutzmaske mit Ventil, die zur einfacheren Handhabung rot farbcodiert ist. Das Stoffmaterial der Maske weist eine hohe Filterleistung auf und verfügt über kunststoffverschweißte, gewebte, elastische und verstellbare Kopfbänder für einen sicheren Sitz. Zudem bietet es eine vollständige innere Gesichtsabdichtung für eine hervorragende Passform und trägt mit dem roten Ausatemventil dazu bei, die Ansammlung heißer Luft zu reduzieren. Die Maske schützt vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln und beeinträchtigt weder das Seh- noch das Sprachvermögen. Da es frei von Latex und Graphen ist, eignet es sich für verschiedene industrielle und gefährliche Umgebungen.
Spezifikation
Aerosoltyp R – Etwas ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja